missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAMC2 Antibody (CL2980) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30296395 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30296395 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30296395 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP242388AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

LAMC2 Monoclonal antibody specifically detects LAMC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LAMC2
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL2980
Konjugat Alexa Fluor 750
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BM600, BM600-100kDa, Cell-scattering factor 140 kDa subunit, CSF, CSF 140 kDa subunit, EBR2, EBR2A, Epiligrin subunit gamma, kalinin (105kD), Kalinin subunit gamma, Kalinin/nicein/epiligrin 100 kDa subunit, kalinin-105kDa, ladsin (140kDa), Ladsin 140 kDa subunit, LAMB2Tlaminin, gamma 2 (nicein (100kD), kalinin (105kD), BM600 (100kD), Herlitzjunctional epidermolysis bullosa)), Laminin B2t chain, laminin subunit gamma-2, laminin, gamma 2, Laminin-5 subunit gamma, LAMNB2B2T, Large adhesive scatter factor 140 kDa subunit, MGC138491, MGC141938, nicein (100kDa), Nicein subunit gamma, nicein-100kDa
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q13753, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3918
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.