Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, ADR 3b, aus laminiertem Polyester – Entzündbare flüssige Stoffe
Marke: Brady™ 223604
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01400kg
Spezifikation
Glanz | |
250/Packung | |
100 mm | |
100,00 mm | |
Diamantförmig | |
Weiß auf Rot |
Laminiertes Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0,099 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
3 |