Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, ADR 4.3b, aus laminiertem Polyester – Stoffe, die mit Wasser entzündbare Gase entwickeln
Marke: Brady™ 223569
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Gloss | |
Je 1 | |
297 mm | |
297.00 mm | |
Diamantförmig | |
Weiß auf Blau |
Laminated Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
-40 °C-110 °C | |
4 |