Learn More
Brady™ Laminiertes Polyester: ISO Sicherheitsschild – Notausgang (rechts)
Artikelnummer. 15684277
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Breite (metrisch):
100 mm
148 mm
250  mm
315 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
15684277 100 mm 100 mm 1 Stück
15694277 148 mm 148 mm 1 Stück
15604287 250 mm 250  mm 1 Stück
15614287 315 mm 315 mm 1 Stück
15624287 400 mm 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15684277 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 814436
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC E002-100x100-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Quadratisch
Sprachen Weltweit
Farbe Weiß auf Grün