Learn More
Brady™ Laminiertes Polyester: ISO Sicherheitsschild - Warnung; Heiße Oberfläche
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W017-Tri 315-PE-CRD/1 |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
| Höhe (metrisch) | 273 mm |
| Dicke | 0.099 mm |
| Breite (metrisch) | 315 mm |
| Mehr anzeigen |