Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Radioaktives Material oder ionisierende Strahlung
Description
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010:2011 |
| Alternate Part Number | PIC W003- Tri 050-PE-SHEET/7 |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | 7/Packung |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
| Höhe (metrisch) | 43 mm |
| Dicke | 0.099 mm |
| Breite (metrisch) | 50 mm |
| Show More |