Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Schilder und Etiketten
- Warnschilder vor physischen Gefahren
- Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder
Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder
Artikelnummer. 10081484
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
310 mm
Angezeigter Text:
Anwendung und Atemschutz – Kopf
Atemschutz verwenden
Atemschutzausrüstung verwenden
Augen- und Gehörschutz verwenden
Augenschutz verwenden
Fußschutz verwenden
Gehörschutz verwenden
Gesichtsschutz verwenden
Kopf- und Gehörschutz verwenden
Kopfschutz verwenden
Richtungshinweis
Schutzhaube verwenden
Schutzkleidung verwenden
Schutzmantel verwenden
Sicherheitsschuhe tragen
Tragen Sie leitfähige Schuhe
Vollschutz verwenden
Überschuhe verwenden
Packungsgröße:
1 Stück
29 product options available for selection
| Artikelnummer. | Durchmesser (metrisch) | Angezeigter Text | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10081484 | 100 mm | Richtungshinweis | 1 Stück |
| 10355674 | 200 mm | Richtungshinweis | - |
| 10061344 | 100 mm | Anwendung und Atemschutz – Kopf | 1 Stück |
| 10755155 | 200 mm | Anwendung und Atemschutz – Kopf | - |
| 11310582 | 200 mm | Atemschutzausrüstung verwenden | 1 Stück |
| 10161974 | 200 mm | Atemschutz verwenden | 1 Stück |
| 10335814 | 100 mm | Augen- und Gehörschutz verwenden | - |
| 10654725 | 200 mm | Augen- und Gehörschutz verwenden | - |
| 10613195 | 100 mm | Augenschutz verwenden | 1 Stück |
| 10386144 | 200 mm | Augenschutz verwenden | 1 Stück |
| 10294844 | 100 mm | Gesichtsschutz verwenden | 1 Stück |
| 10204854 | 200 mm | Gesichtsschutz verwenden | 1 Stück |
| 11341633 | 100 mm | Fußschutz verwenden | 1 Stück |
| 10112264 | 200 mm | Vollschutz verwenden | 1 Stück |
| 10224604 | 200 mm | Kopf- und Gehörschutz verwenden | 1 Stück |
| 10274794 | 200 mm | Kopfschutz verwenden | 1 Stück |
| 10614925 | 100 mm | Gehörschutz verwenden | 1 Stück |
| 10597804 | 200 mm | Gehörschutz verwenden | 1 Stück |
| 10643385 | 100 mm | Überschuhe verwenden | 1 Stück |
| 10396144 | 200 mm | Überschuhe verwenden | 1 Stück |
| 10205094 | 200 mm | Schutzkleidung verwenden | 1 Stück |
| 10204564 | 100 mm | Schutzhaube verwenden | 1 Stück |
| 10451264 | 200 mm | Schutzhaube verwenden | 1 Stück |
| 10613775 | 100 mm | Atemschutz verwenden | 1 Stück |
| 10633775 | 200 mm | Atemschutz verwenden | 1 Stück |
| 15350475 | 100 mm | Schutzmantel verwenden | 1 Stück |
| 15370475 | 200 mm | Schutzmantel verwenden | 1 Stück |
| 10506654 | 200 mm | Tragen Sie leitfähige Schuhe | 1 Stück |
| 11700174 | 310 mm | Sicherheitsschuhe tragen | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
10081484
Lieferant
Brady™
Lieferanten-Nr.
250115
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Schild, obligatorisch - Haarkappe erforderlich
- Gemäß NF X 08-003-1 und 08-003-3 N X sowie EU-Richtlinie 92/58/EEC
- Beständig gegen Chemikalien, Wasser, UV-Licht, Kratzer/Abrieb und Temperaturen bis 120 °C
- Durchmesser 100 mm
- Blau oder weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC 258-DIA 100-B7541 |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Dicke | 0,024 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
| Form | Rund |
| Angezeigter Text | Richtungshinweis |
| Produkttyp | Gebotsschild |
| Farbe | Weiß auf Blau |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |