Learn More
Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder
Artikelnummer. 10755155
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
310 mm
Angezeigter Text:
Anwendung und Atemschutz – Kopf
Atemschutz verwenden
Atemschutzausrüstung verwenden
Augen- und Gehörschutz verwenden
Augenschutz verwenden
Fußschutz verwenden
Gehörschutz verwenden
Gesichtsschutz verwenden
Kopf- und Gehörschutz verwenden
Kopfschutz verwenden
Richtungshinweis
Schutzhaube verwenden
Schutzkleidung verwenden
Schutzmantel verwenden
Sicherheitsschuhe tragen
Tragen Sie leitfähige Schuhe
Vollschutz verwenden
Überschuhe verwenden
Packungsgröße:
1 Stück
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Angezeigter Text unitSize
10755155 200 mm Anwendung und Atemschutz – Kopf -
10081484 100 mm Richtungshinweis 1 Stück
10355674 200 mm Richtungshinweis -
10061344 100 mm Anwendung und Atemschutz – Kopf 1 Stück
11310582 200 mm Atemschutzausrüstung verwenden 1 Stück
10161974 200 mm Atemschutz verwenden 1 Stück
10335814 100 mm Augen- und Gehörschutz verwenden -
10654725 200 mm Augen- und Gehörschutz verwenden -
10613195 100 mm Augenschutz verwenden 1 Stück
10386144 200 mm Augenschutz verwenden 1 Stück
10294844 100 mm Gesichtsschutz verwenden 1 Stück
10204854 200 mm Gesichtsschutz verwenden 1 Stück
11341633 100 mm Fußschutz verwenden 1 Stück
10112264 200 mm Vollschutz verwenden 1 Stück
10224604 200 mm Kopf- und Gehörschutz verwenden 1 Stück
10274794 200 mm Kopfschutz verwenden 1 Stück
10614925 100 mm Gehörschutz verwenden 1 Stück
10597804 200 mm Gehörschutz verwenden 1 Stück
10643385 100 mm Überschuhe verwenden 1 Stück
10396144 200 mm Überschuhe verwenden 1 Stück
10205094 200 mm Schutzkleidung verwenden 1 Stück
10204564 100 mm Schutzhaube verwenden 1 Stück
10451264 200 mm Schutzhaube verwenden 1 Stück
10613775 100 mm Atemschutz verwenden 1 Stück
10633775 200 mm Atemschutz verwenden 1 Stück
15350475 100 mm Schutzmantel verwenden 1 Stück
15370475 200 mm Schutzmantel verwenden 1 Stück
10506654 200 mm Tragen Sie leitfähige Schuhe 1 Stück
11700174 310 mm Sicherheitsschuhe tragen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Product Code. 10755155 Supplier Brady™ Supplier No. 250122
Only null left
Add to basket
Add to basket
Gebotsschilder für erhöhte persönliche Sicherheit
Schild, obligatorisch - Haarkappe erforderlich
  • Gemäß NF X 08-003-1 und 08-003-3 N X sowie EU-Richtlinie 92/58/EEC
  • Beständig gegen Chemikalien, Wasser, UV-Licht, Kratzer/Abrieb und Temperaturen bis 120 °C
  • Durchmesser 100 mm
  • Blau oder weiß
Specifications
Alternate Part Number PIC 261-DIA 200-B7541
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Durchmesser (metrisch) 200 mm
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Dicke 0,024 mm
Form Rund
Angezeigter Text Anwendung und Atemschutz – Kopf
Produkttyp Gebotsschild
Farbe Weiß auf Blau