Learn More
Brady™ Strahlenschutzschild aus laminiertem Polyester
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klasse:ADR 7A |
| Alternate Part Number | ADR 7ARL I-100 *100-B7541 |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | 250/Rolle |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Dicke | 0,099 mm |
| Mehr anzeigen |