Learn More
Brady™ Strahlenschutzschild aus laminiertem Polyester
Artikelnummer. 11790983
Change view
Click to view available options
Material:
Kunststoff
Polyester
Breite (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Angezeigter Text:
Radioaktiv 7A I
Radioaktive Stoffe
Radioaktive Stoffe 7B II
Radioaktive Stoffe 7C III
Radioaktiver Gehalt III: Aktivität: Transportindex 7
Radioaktiver II-Gehalt: Aktivität: Transportindex 7
Radioaktiver Inhalt: Aktivität: 7
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Breite (metrisch) Angezeigter Text unitSize
11790983 Polyester 200 mm Radioaktiver II-Gehalt: Aktivität: Transportindex 7 1 Stück
11705573 Polyester 100 mm Radioaktiv 7A I 1 ROLL
11740983 Polyester 100 mm Radioaktiver Inhalt: Aktivität: 7 1 Stück
11750983 Polyester 200 mm Radioaktiver Inhalt: Aktivität: 7 1 Stück
11760983 Polyester 297 mm Radioaktiver Inhalt: Aktivität: 7 1 Stück
11725573 Polyester 100 mm Radioaktiver Gehalt III: Aktivität: Transportindex 7 1 ROLL
11715573 Kunststoff 100 mm Radioaktive Stoffe 7B II 1 ROLL
11780983 Polyester 100 mm Radioaktive Stoffe 7B II 1 Stück
11730993 Polyester 100 mm Radioaktive Stoffe 7C III 1 Stück
11740993 Polyester 200 mm Radioaktive Stoffe 7C III 1 Stück
11700993 Polyester 297 mm Radioaktive Stoffe 7B II 1 Stück
11750993 Polyester 297 mm Radioaktive Stoffe 7C III 1 Stück
11790214 Polyester 100 mm Radioaktive Stoffe -
11700224 Polyester 200 mm Radioaktive Stoffe 1 Stück
11710224 Polyester 297 mm Radioaktive Stoffe -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11790983 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 811668
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse 7:Radioaktive Stoffe
Alternate Part Number ADR 7B II-200 *200-B7541
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamant
Sprachen Deutsch
Angezeigter Text Radioaktiver II-Gehalt: Aktivität: Transportindex 7
Produkttyp Transportschild für radioaktive Gefahrenstoffe
Farbe schwarz auf weiß