Learn More
Brady™ Warnschild – Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen, Polyesterlaminierung
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC 304-TRI 200-B7541 (MARKENPRODUKT) |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Sicherheitsschilder im Innen- und Außenbereich |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 110 °C |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Form | Dreieckig |
| Mehr anzeigen |