Learn More
Laminin alpha-2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA549929
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15603865
  • 469.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total Laminin alpha-2 protein.
Laminin alpha-2 Polyclonal antibody specifically detects Laminin alpha-2 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Laminin alpha-2
Polyclonal
Unconjugated
Lama2
5830440B04; dy; dystrophia muscularis; Lama2; laminin alpha-2; laminin M; Laminin M chain; laminin subunit alpha 2; laminin subunit alpha-2; laminin, alpha 2; laminin-12 subunit alpha; Laminin-2 subunit alpha; laminin-4 subunit alpha; LAMM; mer; merosin; Merosin heavy chain; mKIAA4087
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
16773, 3908
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P24043, Q60675
Lama2
Synthesized peptide derived from internal of human LAMA2.
100 μL
Primary
Human, Mouse