missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Laminin Polyclonal specifically detects Laminin in Human, Mouse, Rat, Chinese Hamster, Invertebrate, Mammal, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating.
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Free Floating) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Gen-Alias | LAMA, Laminin A chain, laminin subunit alpha-1, laminin, alpha 1, Laminin-1 subunit alpha, Laminin-3 subunit alpha, PTBHS, S-LAM alpha, S-laminin subunit alpha |
| Reinigungsverfahren | IgG purified |
| Zielspezies | Human, Rat, Invertebrate, Mammalia, Rabbit, Sheep |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4C in the dark. |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?