Learn More
Lamotrigin EP Verunreinigung A (Lamotrigin USP Verwandte Verbindung C), Mikromol™
Beschreibung
Lamotrigin EP Verunreinigung A (Lamotrigin USP Verwandte Verbindung C)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one |
| CAS | 252186-78-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C9 H6 Cl2 N4 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Lamotrigine Imp. A (EP), Lamotrigine USP Related Compound C, Lamotrigine USP RC C, 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 123W79, Ph Eur Lamotrigine Impurity A, USP Lamotrigine Related Compound C, 123W79 (Ph Eur Impurity A), (Ph Eur Lamotrigine Impurity A), Lamotrigine Related Compound C, Lamotrigine Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H6Cl2N4O/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(16)13-9(12)15-14-7/h1-3H,(H3,12,13,15,16) |
| SMILES | NC1=NN=C(C(=O)N1)c2cccc(Cl)c2Cl |
| IUPAC-Name | 3-Amino-6-(2,3-Dichlorphenyl)-4H-1,2,4-triazin-5-on |
| Mehr anzeigen |