Learn More
Lamotrigine N-Acetate, TRC
Artikelnummer. 30477864
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30477864 25 mg 25 Milligramm
30468526 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30477864 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL17325525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77668-57-6
Summenformel C11 H9 Cl2 N5 O
Molekulargewicht (g/mol) 298.13
Synonym Acetamide, N-[3-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]-, N5-Acetyllamotrigine
IUPAC-Name N-[3-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]acetamide
SMILES CC(=O)Nc1nc(N)nnc1c2cccc(Cl)c2Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lamotrigine N-Acetate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H9Cl2N5O/c1-5(19)15-10-9(17-18-11(14)16-10)6-3-2-4-7(12)8(6)13/h2-4H,1H3,(H3,14,15,16,18,19)
Formelmasse 297.0184