Learn More
Lanicemine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lanicemine |
| CAS | 153322-05-5 |
| Summenformel | C13 H14 N2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (S)-α-phenyl-2-Pyridineethanamine, AR-R 15896, ARL 15896, FPL 15896, Lanicemine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H14N2/c14-13(11-6-2-1-3-7-11)10-12-8-4-5-9-15-12/h1-9,13H,10,14H2/t13-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccccn1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | (1S)-1-Phenyl-2-pyridin-2-ylethanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.264 |
| Formelmasse | 198.116 |