missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lanolin Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7023395
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
8006-54-0
MFCD00081740
dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for abi, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for mermade, ac-c-ce phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac amidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac pharmadite r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for ??kta r and oligopilot r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for perkinelmer, configured for polygen, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for polygen, configured for perkinelmer
8006-54-0
MFCD00081740
dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for abi, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for mermade, ac-c-ce phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac amidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac pharmadite r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for ??kta r and oligopilot r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for perkinelmer, configured for polygen, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for polygen, configured for perkinelmer

Wird in Haut- und Lederbehandlungen verwendet, dient als Schmiermittel, Ausgangsmaterial und wird in Rostschutzbeschichtungen verwendet

Lanolin is used in a wide variety of creams, ointments and emollients. It is often used as protective baby skin treatment and lip balm products such as carmex. It acts as a lubricant, shoe polish, rust-preventative coatings and a starting material for the production of cholecalciferol using irradiation. It is used to soften and break baseball gloves. Further, It is used in various leather treatments by mixing with other ingredients like neatsfoot oil, beeswax and glycerine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Lanolin wird in einer Vielzahl von Cremes, Salben und Pflegecremes verwendet. Es wird häufig als schützendes Pflegemittel für Babyhaut und in Lippenpflegeprodukten wie Carmex verwendet. Es dient als Schmiermittel, Schuhpolitur, Rostschutzbeschichtung und als Ausgangsstoff bei der Herstellung von Cholecalciferol mittels Bestrahlung. Es wird verwendet, um Baseballhandschuhe weich zu machen und zu brechen. Darüber hinaus wird es durch Mischen mit anderen Zutaten wie Klauenöl, Bienenwachs und Glycerin zur Behandlung von Leder verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Ether, Petrolether, Chloroform und Petrolbenzol. Kaum löslich in Ethanol. Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lanolin
Schmelzpunkt 38°C to 44°C
Menge 250 g
Merck Index 14,5358
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,petroleum ether,chloroform and petroleum benzene; Sparingly soluble in ethanol; Insoluble in water.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'