missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lansoprazole Sulfide-d4, TRC

Artikelnummer. 30477062
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30477062 25 mg 25 Milligramm
30469829 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30477062 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL17502225MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1216682-38-0
Summenformel C16H10D4F3N3OS
Molekulargewicht (g/mol) 357.39
Synonym 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole-d4, AG 1777-d4, H 225/18-d4, K 1252-d4
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]c(SCc3nccc(OCC(F)(F)F)c3C)nc2c1[2H]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lansoprazole Sulfide-d4
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14F3N3OS/c1-10-13(20-7-6-14(10)23-9-16(17,18)19)8-24-15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/i2D,3D,4D,5D
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.