Learn More
Lanthanium für AAS 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Catalog Number 12963275
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Flasche
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Lanthan
Konzentration 1 g/l ±0.002 g/l
CAS 7697-37-2
Verpackung Flasche
Menge 500 ml
Typ Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement
Summenformel HNO3
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC-Name Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Lösungsmittel oder Matrix 2 % HNO3
Physikalische Form Flüssig