missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lanthan(III)-Isopropylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3212783
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19446-52-7
C9H21LaO3
316.17
MFCD00015305
SORGMJIXNUWMMR-UHFFFAOYSA-N
lanthanum isopropoxide, lanthanum iii isopropoxide, acmc-20ako6, lanthanum triisopropoxide, lanthanum 3+ ion tris propan-2-olate, lanthanum 3+ tris propan-2-olate
9858075
Lanthan(3+);propan-2-olat
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[La+3]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19446-52-7
C9H21LaO3
316.17
MFCD00015305
SORGMJIXNUWMMR-UHFFFAOYSA-N
lanthanum isopropoxide, lanthanum iii isopropoxide, acmc-20ako6, lanthanum triisopropoxide, lanthanum 3+ ion tris propan-2-olate, lanthanum 3+ tris propan-2-olate
9858075
Lanthan(3+);propan-2-olat
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[La+3]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) isopropoxide
Farbe Weiß bis gelb
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CHO]3La
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 316.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) isopropoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'