Learn More
Lanthan(III)-oxalat-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304798
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11304798 100 g 100 Gramm
11394788 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11304798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043122.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 79079-18-8 | C6La2O12 | 541.87 g/mol
Lanthanum Oxalate is mainly applied in specialty glass, phosphors, water treatment and catalyst. This material use in glass, ceramics, paper, textile, coating, fine and specialty chemicals. In petroleum cracking catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79079-18-8
Summenformel C6La2O12
Molekulargewicht (g/mol) 541.87
MDL-Nummer MFCD00150540
InChI-Schlüssel OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
Synonym lanthanum iii oxalate decahydrate, lanthanum oxalate decahydrate, lanthanum iii oxalate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-lanthanacyclopentan-2-yl oxalate decahydrate
PubChem CID 91886560
IUPAC-Name Lanthan;oxalsäure;decahydrat
SMILES [La+3].[La+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum (III) oxalate hydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel La2(C2O4)3·xH2O
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Soluble in strong mineral acids.
Formelmasse 541.87 (Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch