Learn More
Lanthan(III)-sulfat, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11483820
74.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10099-60-2
La2O12S3
565.979
MFCD00011070
VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
lanthanum sulfate, sulfuric acid, lanthanum 3+ salt 3:2, dilanthanum 3+ trisulphate, lanthanum iii sulfate 2:3, dilanthanum 3+ trisulfate, lanthansulfat, lanthanum sulphate, lanthanum 3+ trisulfate, 2la.3so4, lanthanum iii sulfatehydrate
159259
Lanthan(3+);trisulfat
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[La+3].[La+3]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10099-60-2
La2O12S3
565.979
MFCD00011070
VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
lanthanum sulfate, sulfuric acid, lanthanum 3+ salt 3:2, dilanthanum 3+ trisulphate, lanthanum iii sulfate 2:3, dilanthanum 3+ trisulfate, lanthansulfat, lanthanum sulphate, lanthanum 3+ trisulfate, 2la.3so4, lanthanum iii sulfatehydrate
159259
Lanthan(3+);trisulfat
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[La+3].[La+3]
Used for atomic weight determinations for lanthanum. Also used as catalyst and in electronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lanthanum (III) sulfate
Schmelzpunkt 1150°C (decomposition)
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,5363
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 566
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 3.60 g/mL