Learn More
Lanthan(III)-trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10606194
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
52093-26-2
C3F9LaO9S3
586.1
MFCD00077560
WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
lanthanum iii trifluoromethanesulfonate, lanthanum triflate, lanthanum trifluoromethanesulfonate, la otf 3, lanthanum iii triflate, lanthanum tris trifluoromethanesulfonate, lanthanum 3+ tritriflate, lanthanum 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt, tris trifluoromethanesulfonato lanthanum
2733938
Lanthan(3+);trifluormethansulfonat
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[La+3]
52093-26-2
C3F9LaO9S3
586.1
MFCD00077560
WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
lanthanum iii trifluoromethanesulfonate, lanthanum triflate, lanthanum trifluoromethanesulfonate, la otf 3, lanthanum iii triflate, lanthanum tris trifluoromethanesulfonate, lanthanum 3+ tritriflate, lanthanum 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt, tris trifluoromethanesulfonato lanthanum
2733938
Lanthan(3+);trifluormethansulfonat
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[La+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
Farbe Weiß bis Blau
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 586.1
Reinheit (%) 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.7
Dichte 1.7000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.