Learn More
Lanthan-Nickel-Eutektikum-Stücke, Reacton,™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013399.18
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg Transport : UN number : 3178 Chem class : 4.1 Pack group : III
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Lanthanum Nickel eutectic pieces | |
La:Ni; 88:12 wt% | |
MFCD00198177 | |
50 g | |
99.9% | |
Air and moisture sensitive |
480°C | |
(REO) | |
UN3178 | |
Insoluble in water. | |
Reacton™ | |
Stückchen |