Learn More
LanthaScreen™ Elite Tb-anti-HIS Antibody
LanthaScreen™ Elite Tb-anti-HIS Antibody
1180.00 € - 15230.00 €
Spezifikation
Molekulargewicht des Antigens | 150kDa |
---|---|
Verpackung | 1 Each |
Primär oder sekundär | Primary |
Inhalt und Lagerung | –20°C |
Regulatorischer Status | RUO, RUO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10476768
|
Invitrogen
PV5863 |
25 μg |
1180.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10326318
|
Invitrogen
PV5895 |
1 mg |
15230.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
LanthaScreen Elite Terbium-labeled anti-His-tag antibodies are used to indirectly label proteins tagged with 6XHis. This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling of the protein using amine-reactive Tb chelates negatively impacts protein activity. The Elite Tb-anti-HIS-tag antibody is a specialized antibody with a broader HIS-tag binding performance than our traditional Tb-anti-HIS-tag antibody.Spezifikation
150kDa | |
Primary | |
RUO, RUO |
1 Each | |
–20°C |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.