Learn More
LanthaScreen™ Eu-anti-His Tag Antibody Kit
LanthaScreen™ Eu-anti-His Tag Antibody Kit
1184.00 € - 16230.00 €
Spezifikation
Antigen His
Konzentration 0.25 mg/mL, 0.25 mg/ml, 0.25 mg⁄ml
Molekulargewicht des Antigens 150kDa
Verpackung 1 Kit(s)
Primär oder sekundär Primary
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10667044
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
PV5596
25 μg
1184.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10105454
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
PV5597
1 mg
16230.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
LanthaScreen™ europium-labeled anti-His-tag antibodies are used to indirectly label proteins tagged with 6XHis. This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling of the protein using amine-reactive Eu chelates negatively impacts protein activity. These antibodies can be used with our Kinase Tracers to conduct LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assays.
Spezifikation
Spezifikation
His
150kDa
Primary
Liquid
0.25 mg/mL, 0.25 mg/ml, 0.25 mg⁄ml
1 Kit(s)
Europium-labeled anti-His tag antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
RUO, RUO