Learn More
LanthaScreen™ Tb-anti-phospho-p53 [pSer15] Antibody
LanthaScreen™ Tb-anti-phospho-p53 [pSer15] Antibody
4280.00 € - 20610.00 €
Spezifikation
Antigen | Ser/Thr kinases |
---|---|
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Tb (Terbium) |
Regulatorischer Status | RUO, RUO |
Primär oder sekundär | Primary |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10033904
|
Invitrogen
PV5128 |
25 μg |
4280.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10083614
|
Invitrogen
PV5129 |
1 mg |
20610.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The p53 tumor suppressor protein is an essential component of many different signaling pathways. The LanthaScreen™ antibody detects the phosphorylation of p53 at Ser15 by a range of kinases including DNA-PK, ATM, and ATR.For use in combination with the Fluorescein-p53 (Ser15) peptide substrate (PV5132) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Spezifikation
Ser/Thr kinases | |
Tb (Terbium) | |
Primary | |
150kDa |
Monoclonal | |
RUO, RUO | |
–20°C | |
1 Each |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.