Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-phospho-p53 [pSer15] Antibody Kit
LanthaScreen™ Tb-anti-phospho-p53 [pSer15] Antibody Kit
Marke:  Thermo Scientific™ PV5130
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10525484
  • 4045.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The p53 tumor suppressor protein is an essential component of many different signaling pathways. The LanthaScreen™ antibody detects the phosphorylation of p53 at Ser15 by a range of kinases including DNA-PK, ATM, and ATR.
For use in combination with the Fluorescein-p53 (Ser15) peptide substrate (PV5132) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Spezifikation
Spezifikation
Serine/threonine kinase
0.53mg/mL
150kDa
RUO, RUO
Primary
Terbium-labeled anti-phospho-p53 [pSer15] antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Biochemical terbium phospho-specific activity
340⁄490, 520
Dry Ice
Hu
Serine⁄Threonine Kinases
LanthaScreen™
Kinase Assay, Kinase Assay
Tb (Terbium)/FITC/Lanthanide Chelates
25 μg
Oncology and Genetic Disease Research
1 Kit(s)
150000 Da
384-well Plate
Human
End Point
DNAPK
TR-FRET