Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb Emissionsfilter, 25 mm
LanthaScreen™ Tb Emissionsfilter, 25 mm
Marke:  Invitrogen™ PV00325
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Artikelnummer. 10359094
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Satz mit zwei Emissionsfiltern (Durchmesser = 25 mm) für die Verwendung mit den LanthaScreen™ Tb-Assays und -Produkten: 495 nm-Filter mit einem 10 nm-Bandpass sowie 520 nm-Filter 25 nm Bandbreite. In erster Linie für den Einsatz mit dem Molecular Devices Analyst-Plattenlesegerät.
Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung Ihres Geräts benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Team für technischen Support in Nordamerika unter +1 760 6037200, x40266.
Spezifikation
Spezifikation
LanthaScreen™ Tb Emissionsfilter
Mikrotiterplatten-Lesegerät
495/10, 520/25 nm
Pharmazie und Biopharmazie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung,