Learn More
LanthaScreen™ Tb-IKBa pSer32 Antibody Kit
LanthaScreen™ Tb-IKBa pSer32 Antibody Kit
Marke:  Invitrogen PV3562
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24150kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11573457
  • 5090.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
An essential component of the canonical NF-kB pathway, phosphorylation of IkappaBalpha at Ser32 by IKK preceedes the transactivation of NF-kappaB.
For use in combination with the Fluorescein-IKK peptide substrate (PV3507) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Spezifikation
Spezifikation
I kappa B alpha, phospho (Ser 32)
Tb (Terbium)/FITC
25 μg
Kinase Biology
1 Each
384-well Plate
Kinase Assay, Enzyme and Protein Activity Assays, Kinase Assay, Protein Assay
LanthaScreen™ Tb-IKBa pSer32 Antibody Kit, 25μg, I kappa B Alpha, Phospho (Ser 32) Antigen, Immunogen, Host, Human Species Reactivity, FITC (Fluorescein), Tb (Terbium) Conjugate Isotype, HEPES Buffered Saline Storage Buffer, Used For Biochemical
RUO, RUO
Primary
–20°C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.