missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LanthaScreen™ Tb-IKBa pSer32 Antibody Kit

LanthaScreen™ Tb-IKBa pSer32 Antibody Kit

5090.00 € - 20340.00 €

Spezifikation

Konjugat Tb (Terbium)/FITC
Regulatorischer Status RUO, RUO
Primär oder sekundär Primary
Inhalt und Lagerung –20°C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11573457
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
PV3562
25 μg
5090.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10328222
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
PV3563
1 mg
20340.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

An essential component of the canonical NF-kB pathway, phosphorylation of IkappaBalpha at Ser32 by IKK preceedes the transactivation of NF-kappaB.

For use in combination with the Fluorescein-IKK peptide substrate (PV3507) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Spezifikation

Spezifikation

Tb (Terbium)/FITC
RUO, RUO
Primary
–20°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.