Learn More
LanthaScreen™ Tb-peIF2a (pSer52) Antibody
LanthaScreen™ Tb-peIF2a (pSer52) Antibody
4290.00 € - 20500.00 €
Spezifikation
Antigen | Serine/threonine kinase |
---|---|
Konzentration | 0.47mg/mL |
Verpackung | 1 Each |
Primär oder sekundär | Primary |
Inhalt und Lagerung | –20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10013574
|
Invitrogen
PV4815 |
25 μg |
4290.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10023574
|
Invitrogen
PV4816 |
1 mg |
20500.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The alpha subunit of Eukaryotic initiation factor 2 (eIF2alpha) plays a key regulatory role in protein synthesis. In response to a cellular stress, phosphorylation of eIF2alpha at Ser52 occurs by the EIF2AK family of kinases including PERK (EIF2AK3) and PKR (EIF2AK2) to prohibit the initiation of protein synthesis.For use in combination with the GFP-EIF2alpha physiological protein substrate (PV4809) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Spezifikation
Serine/threonine kinase | |
1 Each | |
–20°C | |
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates | |
RUO, RUO |
0.47mg/mL | |
Primary | |
Kinase Assay | |