Learn More
LanthaScreen™ Tb-Ubiquitin
Artikelnummer. 11505016
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
5 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11505016 5 μg 5 Mikrogramm
11515016 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11505016 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PV4375
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
LanthaScreen™ Tb-Ubiquitin
Ubiquitin has been labeled with the LanthaScreen™ Terbium chelate for use in high throughput assays to monitor protein ubiquitination. Due to the method used to label the ubiquitin protein, all of the lysines with the protein are available for further conjugation to form poly-ubiquitin chains.
For use in combination with FRET acceptors including Fluorescein-ubiquitin (PV4377) or a fluorescein-labeled antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 μg
Konjugat Terbium (Tb)
Inhalt und Lagerung Terbium-labeled ubiquitin in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Nachweisverfahren Fluorescence
Anregung/Emission 340⁄490, 520
Zur Verwendung mit (Geräte) Microplate Reader
Marker oder Farbstoff Tb (Terbium)
Markertyp Lanthanide Chelates
Anzeigewert End Point
Versandbedingung Dry Ice
Substrateigenschaften Protein-Based Substrate
Verfahren TR-FRET
Form Liquid
Produktlinie LanthaScreen