Learn More
LanthaScreen™ Tb-Ubiquitin
LanthaScreen™ Tb-Ubiquitin
570.00 € - 2175.00 €
Spezifikation
Konjugat | Terbium (Tb) |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Terbium-labeled ubiquitin in HEPES buffered saline. Store at -20°C. |
Nachweisverfahren | Fluorescent |
Anregung/Emission | 340⁄490, 520 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Microplate Reader |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11505016
|
Invitrogen
PV4375 |
5μg |
570.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11515016
|
Invitrogen
PV4376 |
25μg |
2175.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 27-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Ubiquitin has been labeled with the LanthaScreen™ Terbium chelate for use in high throughput assays to monitor protein ubiquitination. Due to the method used to label the ubiquitin protein, all of the lysines with the protein are available for further conjugation to form poly-ubiquitin chains.For use in combination with FRET acceptors including Fluorescein-ubiquitin (PV4377) or a fluorescein-labeled antibody.
Spezifikation
Terbium (Tb) | |
Fluorescent | |
Microplate Reader | |
Lanthanide Chelates | |
Dry Ice | |
TR-FRET | |
LanthaScreen™ |
Terbium-labeled ubiquitin in HEPES buffered saline. Store at -20°C. | |
340⁄490, 520 | |
Tb (Terbium) | |
End Point | |
Protein-Based Substrate | |