Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate
Artikelnummer. 11543467
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10μ g
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11543467 10μ g 10 Mikrogramm
10082552 1 mg 1 Milligramm
11533467 100 μg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11543467 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PV3580
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
LanthaScreen™ Thiol-reaktives Tb-Chelat
  • Als Teil der LanthaScreen™ TR-FRET Toolbox von Assayreagenzien ist das LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate Markierungsreagenz für die Assay-Entwicklung lieferbar.
  • Die Thiol-reaktive Maleimid-Gruppe kann praktisch an jedes Peptid oder Protein, das einen oder mehrere zugängliche Thiol-Anteil(e) enthält, konjugiert werden, wie z. B. die Thiol-Gruppe, die sich auf einem Zystein-Rückstand findet.
  • Die Energieübertragung vom Terbium-Donor zu einem geeigneten Akzeptor wie Fluorescein wird durch die Überwachung bei der Steigerung der Akzeptor-Fluoreszenz-Intensität schnell erkannt.
  • Im Benutzerhandbuch finden Sie ein anwendungsbasiertes Protokoll für Cystein-haltige Peptide oder Proteine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10μ g
Produkttyp Thiol-reaktives Tb-Chelat
Inhalt und Lagerung LanthaScreen™ TR-FRET Markierungsreagenzien werden gefriergetrocknet geliefert. Bei -20 °C, trocken und vor Licht geschützt lagern. Nach der Rekonstitution müssen Terbium-Lanthanoid-Chelate auf Eis gelagert und am selben Tag verwendet werden.
Versandbedingung Trockeneis
Produktlinie LanthaScreen