Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für CAR-Koaktivator (Ziege)
LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für CAR-Koaktivator (Ziege)
Marke:  Invitrogen™ PV4836
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Artikelnummer. 10428853
  • 1786.00 € / 800 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Kit enthält Ziege-Tb-Anti-GST-Antikörper; die anderen Kit-Komponenten sind mit Kit A15141 identisch:
Der LanthaScreen™ TR-FRET-Koaktivator-Assay für den konstitutiven Androstanrezeptor (CAR) bietet eine empfindliche und robuste Methode zum Hochdurchsatz-Screening (HTS) potenzieller CAR-Liganden als Agonisten der ligandenabhängigen Koaktivator-Rekrutierung oder Inversagonisten der ligandenabhängigen Koaktivator-Verdrängung. Das Kit verwendet einen Terbium-markierten Anti-GST-Antikörper, ein Fluorescein-markiertes Koaktivatorpeptid und eine CAR-ligandenbindende Domäne (CAR-LBD), die mit Glutathion-S-Transferase (GST) getaggt ist, im Format eines Assays mit einen homogenen gebrauchsfertigen Gemisch.
Zur Ausführung des Assays:
Bei der Ausführung des LanthaScreen™ TR-FRET Assays für CAR-Koaktivator wird CAR-LBD zu Liganden-Testverbindungen hinzugegeben, gefolgt von einem Gemisch aus dem Fluorescein-Koaktivatorpeptid und Terbium-Anti-GST-Antikörper. Nach einer Inkubationszeit bei Raumtemperatur wird das 520 nm/495 nm-TR-FRET-Verhältnis berechnet und kann zur Bestimmung der EC50 aus einer Dosis-Reaktions-Kurve der Verbindung verwendet werden. Basierend auf der Biologie der CAR-Koaktivatorpeptid-Interaktion ist die EC50 dieses Liganden ein zusammengesetzter Wert für die Menge des Liganden, die zur Bindung an den Rezeptor, für eine Konformationsänderung und Rekrutierung oder Verdrängung des Koaktivatorpeptids erforderlich ist (Abb. 1 und 2).
Spezifikation
Spezifikation
LanthaScreen™ TR-FRET CAR Koaktivator Assay-Kit, 800  x20 μl Assays, 384-Well-Plattenformat, Tb (Terbium)-Farbstofftyp, Fluoreszenz-Nachweismethode, TR-FRET-Methode, für Pharma und Biopharma, Identifizierung und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen
Mikrotiterplatten-Lesegerät
800 x 20 μl Assays
384-Well-Platte
Pharma und Biopharma, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Identifizierung und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen, Biologie der Kernrezeptoren, biochemische Kernrezeptorassays, Interaktion von Kernrezeptoren und Koregulatoren, zielbasierte ADME/Tox-Assays, biochemische ADME-Assays, Kernrezeptor-ADME-Assays, zielbasierte ADME/Tox-Assays
Fluoreszent
CAR-LBD (GST)-Protein, fluoreszenzmarkiertes PGC1a Koaktivator-Peptid, mit Terbium (Tb) markierter Anti-GST-Antikörper und Puffer
Nur für Forschungszwecke (RUO)
-80 °C/-20 °C/4 °C
LanthaScreen™ TR-FRET CAR Koaktivator Assay-Kit