Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für ERR-gamma-Koaktivator (Ziege)
LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für ERR-gamma-Koaktivator (Ziege)
Marke: Invitrogen™ PV4408
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
Dieses Kit enthält Ziege-Tb-Anti-GST-Antikörper; die anderen Kit-Komponenten sind mit Kit A15121 identisch:Das LanthaScreen™ TR-FRET Assay-Kit für Östrogenrezeptor (ERR)-gamma-Koaktivator bietet eine empfindliche und zuverlässige Methode für das Hochdurchsatz-Screening potenzieller ERR-gamma-Liganden als Agonisten/Inversagonisten der Koaktivator-Verdrängung. Mit dem homogenen Mischen-und-Ablesen-Format des Assays erhalten Sie einen zusammengesetzten Wert der Liganden-EC50. Dieser entspricht der Menge des Liganden, die zur Bindung an den Rezeptor, für eine Konformationsänderung und die Verdrängung des Koaktivatorpeptids erforderlich ist (Abbildung 1).
So funktioniert es
Das LanthaScreen™ TR-FRET Assay-Kit für ERR-gamma-Koaktivator enthält einen mit Terbium (Tb) markierten Anti-GST-Antikörper, ein Fluorescein-markiertes Koaktivator-Peptid und eine Human-ERR-gamma-Ligand-bindende Domäne (ERR-gamma-LBD), die mit Glutathion-S-Transferase (GST) markiert ist. Zur Durchführung des Assays wird ERR-gamma-LBD zu Testverbindungen hinzugegeben, gefolgt von einem Gemisch aus dem Fluorescein-Koaktivatorpeptid und dem Tb-Anti-GST-Antikörper. Nach der Inkubation der Raumtemperatur wird das TR-FRET-520:495-Emissionsverhältnis berechnet und zur Bestimmung der EC50 aus einer Dosis-Reaktions-Kurve der Verbindung verwendet.
Inhalt und Lagerung:
Der LanthaScreen™ TR-FRET Assay für ERR-gamma-Koaktivator enthält das ERR-gamma-LBD (GST)-Protein, fluoreszierend markiertes PGC1a-Koaktivatorpeptid, Tb-Anti-GST-Antikörper und Puffer. Lagerung der Komponenten wie im Assay-Protokoll angegeben (-80 °C, -20 °C oder +4 °C).
Spezifikation
LanthaScreen™ TR-FRET ERR Gamma Koaktivator Assay-Kit, 800 x 20 μl Assays, 384-Well-Plattenformat, Tb (Terbium)-Farbstofftyp, Fluoreszenz-Nachweismethode, TR-FRET-Methode, für Pharma und Biopharma, Identifizierung und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
800 x 20 μl Assays | |
384-Well-Platte | |
Pharma und Biopharma, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Identifizierung und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen, Biologie der Kernrezeptoren, biochemische Kernrezeptorassays, Interaktion von Kernrezeptoren und Koregulatoren |
Fluoreszent | |
ERR gamma-LBD (GST)-Protein, fluoreszenzmarkiertes PGC1a Koaktivator-Peptid, Tb-Anti-GST-Antikörper und Puffer | |
Nur für Forschungszwecke (RUO) | |
-68°bis -85 °C | |
LanthaScreen™ TR-FRET ERR gamma-Koaktivator Assay-Kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.