Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET FXR Co-Aktivator Assay-Kit, Kaninchen
LanthaScreen™ TR-FRET FXR Coactivator Assay-Kit (Kaninchen)
Marke: Invitrogen™ A15140
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Dieses Kit enthält Kaninchen-Tb-Anti-GST-Antikörper; andere Kit-Komponenten sind identisch mit Kit PV4833:Das LanghaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit mit FXR- (Farnesoid X Rezeptor) Koaktivator bietet eine empfindliche und robuste Methode für das Hochdurchsatz-Screening potenzieller FXR-Liganden als Agonisten der Koaktivator-Rekrutierung. Das Kit verwendet einen mit Terbium (Tb) markierten Anti-GST-Antikörper, ein Fluorescein-markiertes Koaktivatorpeptid und eine mit Glutathion-S-Transferase (GST) getaggte FXR-Liganden-bindende Domäne (FXR-LBD) im Format eines Assays mit einem homogenen gebrauchsfertigen Gemisch.
Zur Ausführung des Assays:
Bei der Ausführung des LanthaScreen™ TR-FRET-Koaktivator-Assays für FXR im Agonisten-Modus wird FXR-LBD zu Liganden-Testverbindungen hinzugegeben, gefolgt von einer Mischung aus dem Fluorescein-Koaktivatorpeptid und dem Tb-markierten Anti-GST-Antikörper. Nach einer Inkubationszeit bei Raumtemperatur wird das 520 nm/495 nm-TR-FRET-Verhältnis berechnet und zur Bestimmung der EC50 aus einer Dosis-Reaktions-Kurve der Verbindung verwendet. Basierend auf der Biologie der FXR-Koaktivatorpeptid-Interaktion ist die EC50 des Liganden ein zusammengesetzter Wert für die Menge des Liganden, die zur Bindung an den Rezeptor, für eine Konformationsänderung und die Rekrutierung des Koaktivatorpeptids erforderlich ist (Abb. 1).
Spezifikation
Grün | |
Fluoreszent | |
Tb-anti-GST-Antikörper (Kaninchen), FXR-LBD, GST, Fluorescein-Co-Aktivator-Peptid, TR-FRET Co-Regulatorpuffer G, 1 M DTT | |
Nur für Forschungszwecke (RUO) | |
-80 °C/-20 °C/4 °C | |
LanthaScreen™ TR-FRET FXR Koaktivator Assay-Kit |
LanthaScreen™ TR-FRET FXR Co-Aktivator-Assay-Kit, 800 x 20 μl Assays, grün, 384-Well-Mikrotiterplatten-Format, Tb (Terbium)-Farbstofftyp, Fluoreszenzdetektionsmethode, TR-FRET-Technik, für Pharma und Biopharma, Target- und Bleiidentifizierung und -validierung | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
800 x 20 μl Assays | |
384-Well-Platte | |
Pharma und Biopharma, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Identifizierung und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen, Biologie der Kernrezeptoren, biochemische Kernrezeptorassays, Interaktion von Kernrezeptoren und Koregulatoren |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.