Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET LXR alpha Coaktivator Assay-Kit, Kaninchen
LanthaScreen™ TR-FRET LXR Alpha Coactivator Assay-Kit (Kaninchen)
Marke:  Invitrogen™ A15128
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Artikelnummer. 15313796
  • 1982.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Kit enthält Kaninchen-Tb-Anti-GST-Antikörper; andere Kit-Komponenten sind identisch mit Kit PV4655:
Der LanghaScreen™ TR-FRET-Koaktivator-Assay für LXR (Leber X Rezeptor)-alpha bietet eine empfindliche und robuste Methode für das Hochdurchsatz-Screening potenzieller LXR-alpha-Liganden als Agonisten der Koaktivator-Rekrutierung. Das Kit verwendet einen mit Terbium (Tb) markierten Anti-GST-Antikörper, ein Fluorescein-markiertes Koaktivatorpeptid und eine LXR-alpha-Liganden-bindende Domäne (LBD), die mit Glutathion-S-Transferase (GST) getaggt ist, im Format eines Assays mit einem homogenen gebrauchsfertigen Gemisch.
In Beim LanthaScreen™ TR-FRET-Koaktivator-Assay für LXR-alphawird LXR-alpha-LBD zu Liganden-Testverbindungen hinzugegeben, gefolgt von einem Gemisch aus dem Fluorescein-Koaktivatorpeptid und dem Tb-markierten Anti-GST-Antikörper. Nach einer Inkubationszeit bei Raumtemperatur wird das 520 nm/495 nm-TR-FRET-Verhältnis berechnet und kann zur Bestimmung der EC50 aus einer Dosis-Reaktions-Kurve der Verbindung. Basierend auf der Biologie der LXR Alpha-Coactivator-Peptid-Interaktion, ist dieser Ligand EC50 ist ein zusammengesetzter Wert für die Menge an Liganden, die zur Bindung an den Rezeptor, Induktion einer Konformationsänderung und Rekrutierung von Koaktivatorpeptid erforderlich ist (Abb. 1).
Inhalt und Lagerung:
Die LanthaScreen™ TR-FRET-Koaktivator-Assay-Kit für LXR-alpha enthält LXR-alpha-LBD (GST)-Protein, fluoreszierend markiertes TRAP220/DRIP-2-Koaktivatorpeptid, Tb-markierten Anti-GST-Antikörper und mehrere Puffer. Lagerung der Komponenten wie im Assay-Protokoll angegeben (-80 °C, -20 °C oder +4 °C).
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Fluoreszent
Tb-anti-GST-Antikörper (Kaninchen), LXR Alpha-LBD, GST, Fluorescein-Coaktivator-Peptid, TR-FRET Coregulatorpuffer H, 1M DTT
Nur für Forschungszwecke (RUO)
-80 °C/-20 °C/4 °C
LanthaScreen™ TR-FRET LXR alpha Koaktivator Assay-Kit
LanthaScreen™ TR-FRET LXR Alpha Coaktivator-Assay-Kit, 800 x 20 μl Assays, grün, 384-Well-Mikrotiterplatten-Format, Tb (Terbium)-Farbstofftyp, Fluoreszenzdetektionsmethode, TR-FRET-Technik, für Pharma und Biopharma, Target- und Bleiidentifizierung, Validierung
Mikrotiterplatten-Lesegerät
800 x 20 μl Assays
384-Well-Platte
Pharma und Biopharma, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Identifizierung und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen, Biologie der Kernrezeptoren, biochemische Kernrezeptorassays, Interaktion von Kernrezeptoren und Koregulatoren