Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET LXR beta Coactivator Assay Kit, rabbit
LanthaScreen™ TR-FRET-Koaktivator-Assay-Kit für LXR-beta (Kaninchen)
Marke:  Invitrogen™ A15129
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Artikelnummer. 15323796
  • 1994.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Kit enthält Kaninchen-Tb-Anti-GST-Antikörper; die anderen Kit-Komponenten sind identisch mit Kit PV4658:
Der LanthaScreen™ TR-FRET LXR(Leber-X-Rezeptor)-beta-Koaktivator-Assay bietet eine empfindliche und zuverlässige Methode für das Hochdurchsatz-Screening potenzieller LXR-beta-Liganden als Agonisten der Koaktivator-Rekrutierung. Das Kit verwendet einen mit Terbium (Tb) markierten Anti-GST-Antikörper, ein Fluorescein-markiertes Koaktivatorpeptid und eine LXR-beta-Liganden-bindende Domäne (LBD), die mit Glutathion-S-Transferase (GST) markiert ist, in einem homogenen „Mix-and-Read“-Assay-Format.
Funktionsweise:
Bei der Durchführung des LanthaScreen™ TR-FRET LXR-beta-Koaktivator-Assays wird LXR-beta-LBD zu Liganden-Testverbindungen hinzugefügt, gefolgt von einer Mischung aus Fluorescein-Koaktivatorpeptid und Tb-markiertem Anti-GST-Antikörper. Nach einer Inkubationszeit bei Raumtemperatur wird das 520 nm/495 nm-TR-FRET-Verhältnis berechnet und kann zur Bestimmung der EC50 anhand einer Dosisreaktionskurve der Verbindung verwendet werden. Basierend auf der Biologie der LXR-beta-Koaktivatorpeptid-Interaktion ist der EC50-Wert dieses Liganden ein zusammengesetzter Wert, der die Menge an Ligand darstellt, die zur Bindung an den Rezeptor, Induktion einer Konformationsänderung und Rekrutierung des Koaktivatorpeptids erforderlich ist (Abbildung 1).
Inhalt und Lagerung:
Das LanthaScreen™ TR-FRET-Koaktivator-Assay-Kit für LXR-beta enthält LXR-beta-LBD (GST)-Protein, fluoreszierend markiertes D22-Koaktivatorpeptid, Tb-markierten Anti-GST-Antikörper und mehrere Puffer. Lagerung der Komponenten wie im Assay-Protokoll angegeben (-80 °C, -20 °C oder +4 °C).
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Fluoreszent
384-Well-Platte
Biochemischer Assay
TR-FRET (Aktivität)
Assay für Kernrezeptoren, TR-FRET
TR-FRET LXR-beta-Koaktivator-Assay-Kit
Tb (Terbium)
Mikrotiterplatten-Lesegerät
Tb-Anti-GST-Antikörper (Kaninchen): Lagerung bei -20 °C
LXR-beta-LBD, GST: Lagerung bei -80 °C
Fluoroscein-Koaktivator-Peptid: Lagern Sie bei -20 °C
TR-FRET-Koregulatorpuffer i: Lagerung bei 4 °C
1M DTT: Lagerung bei -20 bis -80 °C.
Kernrezeptoren
LanthaScreen™
LXR beta
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.