Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET PPAR alpha Competitive Binding Assay Kit, goat
LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für kompetitiven Bindungstest für PPAR-alpha, Ziege
Marke:  Invitrogen™ PV4892
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Artikelnummer. 10104613
  • 1760.00 € / 400 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Kit enthält Ziege-Tb-Anti-GST-Antikörper; die anderen Kit-Komponenten sind identisch mit Kit A15143:
Der LanthaScreen™ TR-FRET PPAR-Alpha kompetitive Bindungstest bietet eine empfindliche und robuste Methode für das Hochdurchsatz-Screening (HTS) von Liganden für den Peroxisom-Proliferator-aktivierten Rezeptor alpha (PPAR alpha). Das Kit verwendet einen Terbium-markierten Anti-GST-Antikörper, einen fluoreszierenden Kleinmolekül-Pan-PPAR-Liganden (Fluormone™ Pan-PPAR Green) und eine humane PPAR-Alpha-Ligand-Bindungsdomäne (LBD), die mit Glutathion S-Transferase (GST) markiert ist, in einem homogenen fertigen Assay-Format, das nur noch angemischt werden muss.
Zur Assay-Durchführung:
Beim Ausführen des LanthaScreen™ TR-FRET PPAR-Alpha kompetitiven Bindungstests wird Fluormone™ Pan-PPAR Green zu Liganden-Testverbindungen hinzugefügt, gefolgt von einer Mischung aus der PPAR-Alpha-LBD und dem Terbium-Anti-GST-Antikörper. Wenn das Fluormone™ Pan-PPAR Green an PPAR-alpha bindet, erfolgt eine Energieübertragung vom Terbium-markierten Antikörper zur Markierungssubstanz, und es wird ein hohes TR-FRET-Verhältnis beobachtet. Die kompetitive Ligandenbindung an PPAR-alpha wird nachgewiesen mithilfe der Fähigkeit einer Testverbindung, die Markierungssubstanz zu verdrängen, was zu einem FRET-Verlust zwischen dem Antikörper und der Markierungssubstanz führt. Nach einer Inkubationszeit bei Raumtemperatur wird das 520 nm/495 nm-TR-FRET-Verhältnis berechnet und kann zur Bestimmung der IC50 anhand einer Dosisreaktionskurve der Verbindung verwendet werden (Abbildung 1). Diese Art des Bindungsassays ist analog zu Radioliganden-basierten Assays, mit dem Unterschied, dass nicht mit Radioaktivität umgegangen werden muss und ein homogenes, reines Zugabe-Format ermöglicht wird.
Spezifikation
Spezifikation
Tb (Terbium)
Mikrotiterplatten-Lesegerät
Das LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für kompetitiven Bindungstest für PPAR-alpha enthält PPAR-alpha-LBD (GST)-Protein, Fluormone™ Pan-PPAR Grün, Terbium-markierten Anti-GST-Antikörper und mehrere Puffer. Lagerung der Komponenten wie im Assay-Protokoll angegeben (-80 °C, -20 °C oder +4 °C).
Endpunkt
PPARA, PPAR-alpha, NR1C1
Assay für kompetitive Bindung, TR-FRET
TR-FRET PPAR alpha Assay-Kit für kompetitive Bindung
Fluoreszent
384-Well-Platte
Biochemische kompetitive Bindung
Trockeneis
LanthaScreen™
Pan-PPAR
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.