Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET PPAR delta Competitive Binding Assay Kit, goat
LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für kompetitiven Bindungstest für PPAR-delta, Ziege
Marke: Invitrogen™ PV4893
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Dieses Kit enthält Ziege-Tb-Anti-GST-Antikörper; die anderen Kit-Komponenten sind identisch mit Kit A15144:Der LanthaScreen™ TR-FRET PPAR-Delta kompetitive Bindungstest bietet eine empfindliche und robuste Methode für das Hochdurchsatz-Screening (HTS) von Liganden für den Peroxisom-Proliferator-aktivierten Rezeptor delta (PPAR delta). Das Kit verwendet einen Terbium-markierten Anti-GST-Antikörper, einen fluoreszierenden Kleinmolekül-Pan-PPAR-Liganden (Fluormone™ Pan-PPAR Green) und eine humane PPAR-delta-Ligand-Bindungsdomäne (LBD), die mit Glutathion S-Transferase (GST) markiert ist, in einem homogenen gebrauchsfertigen Assay-Format.
Zur Assay-Durchführung:
Beim Ausführen des LanthaScreen™ TR-FRET PPAR-delta kompetitiven Bindungstests wird Fluormone™ Pan-PPAR Green zu Liganden-Testverbindungen hinzugefügt, gefolgt von einer Mischung aus der PPAR-delta-LBD und dem Terbium-markierten Anti-GST-Antikörper. Wenn Fluormon™ Pan-PPAR Green an PPAR-delta bindet, erfolgt eine Energieübertragung vom Terbium-markierten Antikörper zur Markierungssubstanz, und es wird ein hohes TR-FRET-Verhältnis beobachtet. Die kompetitive Ligandenbindung an PPAR-delta wird nachgewiesen mithilfe der Fähigkeit einer Testverbindung, die Markierungssubstanz zu verdrängen, was zu einem FRET-Verlust zwischen dem Antikörper und der Markierungssubstanz führt. Nach einer Inkubationszeit bei Raumtemperatur wird das 520 nm/495 nm-TR-FRET-Verhältnis berechnet und kann zur Bestimmung der IC50 anhand einer Dosisreaktionskurve der Verbindung verwendet werden (Abbildung 1). Diese Art des Bindungsassays ist analog zu Radioliganden-basierten Assays, mit dem Unterschied, dass nicht mit Radioaktivität umgegangen werden muss und ein homogenes, reines Zugabe-Format ermöglicht wird.
Spezifikation
Tb (Terbium) | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Das LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für kompetitiven Bindungstest für PPAR-delta enthält PPAR-delta-LBD (GST)-Protein, Fluormone™ Pan-PPAR Grün, Terbium-markierten Anti-GST-Antikörper und mehrere Puffer. Lagerung der Komponenten wie im Assay-Protokoll angegeben (-80 °C, -20 °C oder +4 °C). | |
Endpunkt | |
PPAR-delta, NR1C2, PPARD | |
Assay für kompetitive Bindung, TR-FRET | |
TR-FRET PPAR delta Assay-Kit für kompetitive Bindung |
Fluoreszent | |
384-Well-Platte | |
Biochemische kompetitive Bindung | |
Trockeneis | |
LanthaScreen™ | |
Pan-PPAR |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.