Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für RAR-beta-Koaktivator (Ziege)
LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für ERR-beta-Koaktivator, Ziege
Marke: Invitrogen™ PV4688
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Dieses Kit enthält Ziege-Tb-Anti-GST-Antikörper; die anderen Kit-Komponenten sind mit Kit A15137 identisch:Das LanthaScreen™ TR-FRET Assay-Kit für RAR (Retinsäure-Rezeptor)-beta-Koaktivator bietet eine empfindliche und zuverlässige Methode für das Hochdurchsatz-Screening potenzieller RAR-beta-Liganden als Agonisten der Liganden-abhängigen Koaktivator-Rekrutierung. Das Kit verwendet einen mit Terbium (Tb) markierten Anti-GST-Antikörper, ein Fluorescein-markiertes Koaktivatorpeptid und eine mit Glutathion-S-Transferase (GST) getaggte Liganden-bindende Domäne für humanes rekombinantes RAR-beta (RAR-beta-LBD) im Format eines Assays mit einem homogenen gebrauchsfertigen Gemisch.
Bei der Ausführung des LanthaScreen™ TR-FRET Assays für RAR-beta-Koaktivator im Agonisten-Modus (zum Nachweis von Agonistenverbindungen) wird RAR-beta-LBD zu Liganden-Testverbindungen hinzugegeben, gefolgt von einem Gemisch aus dem Fluorescein-Koaktivatorpeptid und dem Tb-markierten Anti-GST-Antikörper. Nach einer Inkubationszeit bei Raumtemperatur wird das 520 nm/495 nm-TR-FRET-Verhältnis berechnet und kann zur Bestimmung der EC50 aus einer Dosis-Reaktions-Kurve der Verbindung. Diese Liganden-EC basiert auf der Biologie der RAR-beta-Koaktivatorpeptid-Interaktion und50 ist ein zusammengesetzter Wert für die Menge an Liganden, die zur Bindung an den Rezeptor, Induktion einer Konformationsänderung und Rekrutierung von Koaktivatorpeptid erforderlich ist (Abb. 1).
Inhalt und Lagerung:
Das LanthaScreen™ TR-FRET-Koaktivator-Assay-Kit für RAR-beta enthält das RAR-beta-LBD- (GST) Protein, fluoreszierend markiertes PGC22-Koaktivatorpeptid, Tb-markierten Anti-GST-Antikörper und mehrere Puffer. Lagerung der Komponenten wie im Assay-Protokoll angegeben (-80 °C, -20 °C oder +4 °C).
Spezifikation
FITC (Fluorescein), Tb (Terbium) | |
Fluoreszent | |
RAR beta-LBD (GST)-Protein, Fluoreszenz-markiertes SRC2-2-Koaktivator-Peptid, Tb-markierter Anti-GST-Antikörper und Puffer | |
Nur für Forschungszwecke (RUO) | |
-68°bis -85 °C | |
LanthaScreen™ TR-FRET RAR beta Koaktivator Assay-Kit |
LanthaScreen™ TR-FRET RAR beta Koaktivator Assay-Kit, 800 x 20 μl Assays, 384-Well-Plattenformat, FITC (Fluorescein), Tb (Terbium)-Farbstofftyp, Fluoreszenz-Nachweismethode, TR-FRET-Methode, für Pharma und Biopharma, Identifizierung von Ziel- und Leitstrukturen | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
800 x 20 μl Assays | |
384-Well-Platte | |
Pharma und Biopharma, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Identifizierung und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen, Biologie der Kernrezeptoren, biochemische Kernrezeptorassays, Interaktion von Kernrezeptoren und Koregulatoren |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.