Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für TR-alpha-Koaktivator (Ziege)
LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für TR-alpha-Koaktivator (Ziege)
Marke: Invitrogen™ PV4687
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Dieses Kit enthält Ziege-Tb-Anti-GST-Antikörper; die anderen Kit-Komponenten sind mit Kit A15136 identisch:Das LanthaScreen™ TR-FRET Assay-Kit für TR (Schilddrüsenrezeptor)-alpha-Koaktivator bietet eine empfindliche und zuverlässige Methode für das Hochdurchsatz-Screening potenzieller TR-alpha-Liganden als Agonisten der Liganden-abhängigen Koaktivator-Rekrutierung. Das Kit verwendet einen mit Terbium (Tb) markierten Anti-GST-Antikörper, ein Fluorescein-markiertes Koaktivatorpeptid und eine humane rekombinante TR-alpha-Liganden-bindende Domäne (TR-alpha-LBD), die mit Glutathion-S-Transferase (GST) getaggt ist, im Format eines Assays mit einem homogenen gebrauchsfertigen Gemisch.
Zur Ausführung des Assays:
Bei der Ausführung des LanthaScreen™ TR-FRET Assays für TR-alpha-Koaktivator wird TR-alpha-LBD zu Liganden-Testverbindungen hinzugegeben, gefolgt von einem Gemisch aus dem Fluorescein-Koaktivatorpeptid und Tb-Anti-GST-Antikörper. Nach einer Inkubationszeit bei Raumtemperatur wird das TR-FRET-Verhältnis (520 nm/495 nm) berechnet und kann vewendet werden zur Bestimmung der EC50 aus einer Dosis-Reaktions-Kurve der Verbindung. Die Liganden-EC basiert auf der Biologie der TR-alpha-Koaktivatorpeptid-Interaktion und50 ist ein zusammengesetzter Wert für die Menge an Liganden, die zur Bindung an den Rezeptor, Induktion einer Konformationsänderung und Rekrutierung von Koaktivatorpeptid erforderlich ist (Abb. 1).
Inhalt und Lagerung:
Das LanthaScreen™ TR-FRET Assay-Kit für TR-alpha-Koaktivator enthält das TR-alpha-LBD (GST)-Protein, fluoreszierend markiertes SRC2-2-Koaktivatorpeptid, Tb-markierten Anti-GST-Antikörper und Puffer. Lagerung der Komponenten wie im Assay-Protokoll angegeben (-80 °C, -20 °C oder +4 °C).
Spezifikation
LanthaScreen™ TR-FRET TR alpha Koaktivator Assay-Kit, 800 x 20 μl Assays, 384-Well-Plattenformat, Tb (Terbium)-Farbstofftyp, Fluoreszenz-Nachweismethode, TR-FRET-Methode, für Pharma und Biopharma, Identifizierung und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
800 x 20 μl Assays | |
384-Well-Platte | |
Pharma und Biopharma, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Identifizierung und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen, Biologie der Kernrezeptoren, biochemische Kernrezeptorassays, Interaktion von Kernrezeptoren und Koregulatoren |
Fluoreszent | |
TR alpha-LBD (GST)-Protein, fluoreszenzmarkiertes SRC2-2-Koaktivator-Peptid, Tb-markierter Anti-GST-Antikörper und Puffer | |
Nur für Forschungszwecke (RUO) | |
-68°bis -85 °C | |
LanthaScreen™ TR-FRET TR alpha Koaktivator Assay-Kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.