Learn More
LAP1B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18321287 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18321287 25 μg 25 Mikroliter
18316854 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18321287 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP31766025UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
LAP1B Polyclonal antibody specifically detects LAP1B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LAP1B
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias DKFZp586G011, FLJ13142, lamina associated polypeptide 1B, lamina-associated polypeptide 1B, LAP1B, MGC3413, torsin A interacting protein 1, torsin-1A-interacting protein 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: TTAVQEFQNQMNQLKNKYQGQDEKLWKRSQTFLEKHLNSSHPRSQPAILLLTAARDAEEALRCLSEQIADAYSSFRSVRAI
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26092
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG