Learn More
Kern Sohn Großer Glaswindschutz
Large glass draught shield with 3 sliding doors for easy access to the items being weighed.
255.00 € - 265.20 €
Spezifikation
Material | Glass |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 140 x 150 x 130 mm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17361503
|
Kern Sohn
572-A05 |
Precision Balance with 106 mm Plate |
255.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17391573
|
Kern Sohn
EG-A03 |
Precision Balance with 118 mm Plate |
265.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Suitable for Precision Balances
- Balance Accessory
Spezifikation
Glass | |
140 x 150 x 130 mm |