Learn More
KGW Isotherm™ Große isolierende kastenförmige Dewar-Kolben
Eine zuverlässige und ökonische Option zur Lagerung temperaturempfindlicher Materialien. Die KGW Isotherm™ großen isolierenden Dewar-Kolben in Kastenform besitzen ein blau beschichtetes Metall-Schutzgehäuse.
Marke:  KGW Isotherm™ 1266
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10390582
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Druckloser Bereich für Kühlmittel
  • Mit seitlichen Griffen
  • Verschließbarer Deckel
  • Deckel aus blau beschichtetem Metall mit Isolierscheibe
  • Anwendungen in Labor, Medizin und Biotechnologie
Spezifikation
Spezifikation
800 mm
40 l