missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAS1L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16895444 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16895444 20 μL 20 Mikroliter
16885444 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16895444 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 160101AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Involved in the biogenesis of the 60S ribosomal subunit. Required for maturation of the 28S rRNA. Functions as a component of the Five Friends of Methylated CHTOP (5FMC) complex; the 5FMC complex is recruited to ZNF148 by methylated CHTOP, leading to desumoylation of ZNF148 and subsequent transactivation of ZNF148 target genes.

Spezifikation

Antigen LAS1L
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.29 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen LAS1L
Gen-Zugriffsnummer A2BE28, Q9Y4W2
Gen-Alias LAS1 like (S. cerevisiae), LAS1L, Protein LAS1 homolog
Gensymbole Las1l
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen LAS1L Fusion Protein Ag8732
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 296865, 76130, 81887
Zielspezies Rat, Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.