missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lasalocid A Natriumsalz (Lösung in Acetonitril 0,1 mg/ml), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lasalocid A sodium salt |
| CAS | 25999-20-6 |
| Summenformel | C34 H53 O8 . Na |
| Menge | 5 mL |
| Synonym | 2,3-Cresotic acid, 6-[7-[5-ethyl-5-(5-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl)tetrahydro-3-methyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-, monosodium salt, (-)- (8CI), Benzoic acid, 6-[(3R,4S,5S,7R)-7-[(2S,3S,5S)-5-ethyl-5-[(2R,5R,6S)-5-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl]tetrahydro-3-methyl-2-furanyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-methyl-, monosodium salt (9CI), Benzoic acid, 6-[7-[5-ethyl-5-(5-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl)tetrahydro-3-methyl-2-furanyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-methyl-, monosodium salt, [2R-[2α[2S*(3R*,4S*,5S*,7R*),3S*,5S*],5α,6β]]-, Avatec, Bovatec, Lasalocid sodium, Lasalocid sodium salt, MT 2007, NSC 243046, Ro 2-2985, Sodium lasalocid, Sodium lasalocid A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C34H54O8.Na/c1-9-25(31-21(6)18-34(11-3,42-31)26-16-17-33(40,10-2)23(8)41-26)30(37)22(7)28(35)19(4)12-14-24-15-13-20(5)29(36)27(24)32(38)39;/h13,15,19,21-23,25-26,28,31,35-36,40H,9-12,14,16-18H2,1-8H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23+,25+,26-,28+,31+,33-,34+;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].CC[C@H]([C@H]1O[C@@](CC)(C[C@@H]1C)[C@H]2CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O2)C(=O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)CCc3ccc(C)c(O)c3C(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;6-[(3R,4S,5S,7R)-7-[(2S,3S,5S)-5-Ethyl-5-[(2R,5R,6S)-5-Ethyl-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]-3-methyloxolan-2-yl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-methylbenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 612.77 |
| Formelmasse | 612.3638 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?