missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lasalocid A Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30007680
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007680 50 mg 50 Milligramm
18053200 100 mg 100 Milligramm
18063400 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30007680 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL17780550MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 25999-20-6
Summenformel C34 H53 O8 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 612.77
Synonym 2,3-Cresotic acid, 6-[7-[5-ethyl-5-(5-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl)tetrahydro-3-methyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-, monosodium salt, (-)- (8CI), Benzoic acid, 6-[(3R,4S,5S,7R)-7-[(2S,3S,5S)-5-ethyl-5-[(2R,5R,6S)-5-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl]tetrahydro-3-methyl-2-furanyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-methyl-, monosodium salt (9CI), Benzoic acid, 6-[7-[5-ethyl-5-(5-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl)tetrahydro-3-methyl-2-furanyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-methyl-, monosodium salt, [2R-[2α[2S*(3R*,4S*,5S*,7R*),3S*,5S*],5α,6β]]-, Avatec, Bovatec, Lasalocid sodium, Lasalocid sodium salt, MT 2007, NSC 243046, Ro 2-2985, Sodium lasalocid, Sodium lasalocid A
IUPAC-Name sodium;6-[(3R,4S,5S,7R)-7-[(2S,3S,5S)-5-ethyl-5-[(2R,5R,6S)-5-ethyl-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]-3-methyloxolan-2-yl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-methylbenzoate
SMILES [Na+].CC[C@H]([C@H]1O[C@@](CC)(C[C@@H]1C)[C@H]2CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O2)C(=O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)CCc3ccc(C)c(O)c3C(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lasalocid A sodium salt
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C34H54O8.Na/c1-9-25(31-21(6)18-34(11-3,42-31)26-16-17-33(40,10-2)23(8)41-26)30(37)22(7)28(35)19(4)12-14-24-15-13-20(5)29(36)27(24)32(38)39;/h13,15,19,21-23,25-26,28,31,35-36,40H,9-12,14,16-18H2,1-8H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23+,25+,26-,28+,31+,33-,34+;/m1./s1
Formelmasse 612.3638
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.